2-[(4-Aminophenyl)sulphanyl]-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC10580-1G
APOSPC10580-1GEA
93.1
EUR
APOSPC10580-1G
2-[(4-Aminophenyl)sulphanyl]-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
2-[(4-Aminophenyl)sulphanyl]-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
Formel:
C₁₄H₁₂F₂N₂OS Molecular Weight: 294,33 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07021305 CAS-Nummer: 885267-54-9 |