5-(3-Chlorophenyl)-4-(4-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
PC10587-1G
APOSPC10587-1GEA
32.1
EUR
APOSPC10587-1G
5-(3-Chlorophenyl)-4-(4-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
5-(3-Chlorophenyl)-4-(4-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel:
C₁₄H₉ClFN₃S Molecular Weight: 305,758 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05150470 CAS-Nummer: 720667-75-4 |