1-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10591-1G
APOSPC10591-1GEA 40.6 EUR
APOSPC10591-1G
1-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C₁₀H₅FN₂O₄
Schmelzpunkt: 127…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00591947
CAS-Nummer: 67154-40-9