2-Amino-4,6-difluorobenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
PC10593-1G
APOSPC10593-1GEA
201
EUR
APOSPC10593-1G
2-Amino-4,6-difluorobenzotrifluoride 97%
2-Amino-4,6-difluorobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₄F₅N Molecular Weight: 197,105 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972831 CAS-Nummer: 123973-33-1 |