4-Fluor-3-methoxybenzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC10594-1G
APOSPC10594-1GEA
101
EUR
APOSPC10594-1G
4-Fluor-3-methoxybenzolsulfonylchlorid 95%
4-Fluor-3-methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆ClFO₃S |
MDL:
MFCD07368708 CAS-Nummer: 887266-97-9 UN: 3261 ADR: 8 III |