2-Iodo-5-(trifluoromethoxy)toluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Iodo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-Iodo-3-methyl-α,α,α-trifluoroanisole, 4-Iodo-3-methylphenyl trifluoromethyl ether
PC1061-5G
APOSPC1061-5GEA 172 EUR
APOSPC1061-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethoxy)toluene
2-Iodo-5-(trifluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₆F₃IO
Molecular Weight: 302,032 g/mol
Dichte: 1,776 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07368714
CAS-Nummer: 886763-05-9