1,1,2,2-Tetrafluoro-3-methoxypropane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
PC10613-25G
APOSPC10613-25GEA
352
EUR
APOSPC10613-25G
1,1,2,2-Tetrafluoro-3-methoxypropane
1,1,2,2-Tetrafluoro-3-methoxypropane
Formel:
C₄H₆F₄O Molecular Weight: 146,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075284 CAS-Nummer: 60598-17-6 UN: 1993 ADR: 3,III |