2-Chlor-3-nitro-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10641-25G
APOSPC10641-25GEA
163
EUR
APOSPC10641-25G
2-Chlor-3-nitro-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂ClF₃N₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06255171 CAS-Nummer: 72587-15-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |