4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10643-1G
PC10643-5G
APOSPC10643-1GEA
52.2
EUR
APOSPC10643-1G
APOSPC10643-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₃ClFNO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11840294 CAS-Nummer: 345-25-5 |