2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-fluoropyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, 3-Bromo-5-fluoropicolinylamine hydrochloride
PC10647-100MG
APOSPC10647-100MGEA
154
EUR
APOSPC10647-100MG
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-fluoropyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₆BrFN₂·ClH Molecular Weight: 241,489 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17214199 CAS-Nummer: 1257535-21-9 |