6-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbonitrile, 6-Chloro-3-cyano-5-fluoropyridine
PC10649-1G
APOSPC10649-1GEA
114
EUR
APOSPC10649-1G
6-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 96%
6-Chloro-5-fluoronicotinonitrile
Formel:
C₆H₂ClFN₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09972184 CAS-Nummer: 1020253-14-8 |