2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3-chlor-α,α,α-trifluortoluol, 2-Chlor-α,α,α-trifluor-p-toluidin
PC1065-100G
PC1065-25G
APOSPC1065-100GEA
60.9
EUR
APOSPC1065-100G
APOSPC1065-25G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin 97%
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅ClF₃N Molecular Weight: 195.57 g/mol Siedepunkt: 214…218 °C Dichte: 1.434 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 103 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042563 CAS-Nummer: 39885-50-2 EINECS: 254-674-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...