6-Fluoro-4-methylnicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Carboxy-2-fluoro-4-methylpyridine, 6-Fluoro-4-methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-Fluoro-4-methylpyridine-5-carboxylic acid
PC10655-250MG
APOSPC10655-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC10655-250MG
6-Fluoro-4-methylnicotinic acid
6-Fluoro-4-methylnicotinic acid
Formel:
C₇H₆FNO₂ Molecular Weight: 155,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260452 CAS-Nummer: 944582-95-0 |