2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC10681-1G
PC10681-250MG
PC10681-5G
APOSPC10681-1GEA
0
EUR
APOSPC10681-1G
APOSPC10681-250MG
APOSPC10681-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅BrF₃I Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08543940 CAS-Nummer: 939758-31-3 UN: 3261 ADR: 8,III |