1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10688-1G
APOSPC10688-1GEA 143 EUR
APOSPC10688-1G
1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 98%
1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formel: C₉H₁₀FIO
Molecular Weight: 280,08 g/mol
Schmelzpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28397076
CAS-Nummer: 1391728-13-4