2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1069-1G
PC1069-5G
APOSPC1069-1GEA
0
EUR
APOSPC1069-1G
APOSPC1069-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368723 CAS-Nummer: 886763-15-1 |