(Chlorodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC10691-100MG
PC10691-1G
PC10691-250MG
APOSPC10691-100MGEA
263
EUR
APOSPC10691-100MG
APOSPC10691-1G
APOSPC10691-250MG
(Chlorodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
(Chlorodifluoromethyl)trimethylsilane
Formel:
C₄H₉ClF₂Si Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20486786 CAS-Nummer: 115262-00-5 UN: 1993 ADR: 3,II |