5-Amino-2-(4-bromophenoxy)benzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4-Bromophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Amino-4'-bromo-2-(trifluoromethyl)diphenyl ether
PC10712-1G
APOSPC10712-1GEA
342
EUR
APOSPC10712-1G
5-Amino-2-(4-bromophenoxy)benzotrifluoride
5-Amino-2-(4-bromophenoxy)benzotrifluoride
Formel:
C₁₃H₉BrF₃NO Molecular Weight: 332,116 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16987557 CAS-Nummer: 74338-20-8 |