2-Cyan-3-fluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Amino-6-fluorbenzonitril, 2-Amino-6-fluorbenzoesäurenitril

PC1071Q-100G PC1071Q-1KG PC1071Q-500G
APOSPC1071Q-100GEA 34.8 EUR
APOSPC1071Q-100G APOSPC1071Q-1KG APOSPC1071Q-500G
2-Cyan-3-fluoranilin 98%
2-Cyan-3-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
Molecular Weight: 136.13 g/mol
Siedepunkt: 272
Schmelzpunkt: 125…129 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00015477
CAS-Nummer: 77326-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR