2-Cyan-3-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-6-fluorbenzonitril, 2-Amino-6-fluorbenzoesäurenitril
PC1071Q-100G
PC1071Q-1KG
PC1071Q-500G
APOSPC1071Q-100GEA
34.8
EUR
APOSPC1071Q-100G
APOSPC1071Q-1KG
APOSPC1071Q-500G
2-Cyan-3-fluoranilin 98%
2-Cyan-3-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ Molecular Weight: 136.13 g/mol Siedepunkt: 272 Schmelzpunkt: 125…129 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00015477 CAS-Nummer: 77326-36-4 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...