4-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Amino-α,α,α,5-tetrafluortoluol, α,α,α,4-Tetrafluor-o-toluidin

PC1072-100G PC1072-25G PC1072-500G
APOSPC1072-100GEA 55.1 EUR
APOSPC1072-100G APOSPC1072-25G APOSPC1072-500G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179.12 g/mol
Siedepunkt: 70…72 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007831
CAS-Nummer: 393-39-5
EINECS: 206-886-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR