2-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Amino-α,α,α,2-tetrafluortoluol, α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluidin

PC1073-10G PC1073-25G PC1073-100G
APOSPC1073-10GEA 33.5 EUR
APOSPC1073-10G APOSPC1073-25G APOSPC1073-100G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179.12 g/mol
Siedepunkt: 189 °C
Dichte: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00061241
CAS-Nummer: 123973-25-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Neuer Artikel bei VWR!

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR