2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1074-100G PC1074-25G PC1074-500G
APOSPC1074-100GEA 0 EUR
APOSPC1074-100G APOSPC1074-25G APOSPC1074-500G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin 97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Siedepunkt: 79…81 °C/20mmHg
Dichte: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007653
CAS-Nummer: 535-52-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR