3-Amino-2-(2-fluorphenoxy)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1076M-500MG
APOSPC1076M-500MGEA 72.5 EUR
APOSPC1076M-500MG
3-Amino-2-(2-fluorphenoxy)pyridin 98%
3-Amino-2-(2-fluorophenoxy)pyridine
Formel: C₁₁H₉FN₂O
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067806
CAS-Nummer: 175135-66-7