4-Amino-5-fluorchinazolin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1076T-1G
APOSPC1076T-1GEA 125 EUR
APOSPC1076T-1G
4-Amino-5-fluorchinazolin 95+%
4-Amino-5-fluoroquinazoline
Formel: C₈H₆FN₃
Schmelzpunkt: 212…214 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153064
CAS-Nummer: 137553-48-1