2-(2-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1079D-1G
APOSPC1079D-1GEA 87 EUR
APOSPC1079D-1G
2-(2-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin 97%
2-(2-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₁₄H₁₂F₃NO₂
Molecular Weight: 283,25 g/mol
Schmelzpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052419
CAS-Nummer: 175135-08-7