2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1084-1G
APOSPC1084-1GEA
357
EUR
APOSPC1084-1G
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₈H₇BrF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368728 CAS-Nummer: 887266-83-3 |