2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC1093-5G
APOSPC1093-5GEA
453
EUR
APOSPC1093-5G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115889 CAS-Nummer: 344411-08-1 |