2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1095-1G
PC1095-5G
APOSPC1095-1GEA
0
EUR
APOSPC1095-1G
APOSPC1095-5G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115890 CAS-Nummer: 86256-24-8 UN: 3265 ADR: 8,II |