4-[(Trifluormethyl)thio]anilin 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1095K-10G PC1095K-100G PC1095K-25G
APOSPC1095K-10GEA 0 EUR
APOSPC1095K-10G APOSPC1095K-100G APOSPC1095K-25G
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin 96%
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
Formel: C₇H₆F₃NS
Siedepunkt: 102…103 °C/8mmHg
Dichte: 1,351 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040926
CAS-Nummer: 372-16-7
EINECS: 206-744-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR