3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC110014-1G
PC110014-250MG
APOSPC110014-1GEA
0
EUR
APOSPC110014-1G
APOSPC110014-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆F₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29058792 CAS-Nummer: 1648807-88-8 |