3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC110017-1G
PC110017-250MG
APOSPC110017-1GEA
328
EUR
APOSPC110017-1G
APOSPC110017-250MG
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆F₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29169138 CAS-Nummer: 1648807-91-3 |