5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC110019-1G
PC110019-250MG
APOSPC110019-1GEA
0
EUR
APOSPC110019-1G
APOSPC110019-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28505050 CAS-Nummer: 1245457-01-5 |