8-Bromo-6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC110035-1G
APOSPC110035-1GEA
65.4
EUR
APOSPC110035-1G
8-Bromo-6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅BrFNO₃ Molecular Weight: 286,054 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09861322 CAS-Nummer: 1019016-15-9 |