4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1100BF-10G
APOSPC1100BF-10GEA 178 EUR
APOSPC1100BF-10G
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂O
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00204177
CAS-Nummer: 175278-23-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III