2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 6-(Trifluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, Riluzole

PC1100C-1G
APOSPC1100C-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1100C-1G
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 97%
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Formel: C₈H₅F₃N₂OS
Schmelzpunkt: 114…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210213
CAS-Nummer: 1744-22-5
EINECS: 605-724-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR