4-Amino-2-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1100CA-1G
APOSPC1100CA-1GEA 116 EUR
APOSPC1100CA-1G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₉F₃N₂O
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052847
CAS-Nummer: 134514-34-4