2-(1-Pyrrolidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
PC1100F-500MG
APOSPC1100F-500MGEA
21.9
EUR
APOSPC1100F-500MG
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₃F₃N₂ Molecular Weight: 230,23 g/mol Schmelzpunkt: 33…35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042162 CAS-Nummer: 133184-80-2 |