Ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-6-iodoquinoline-3-carboxylate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC110107-1G
APOSPC110107-1GEA
71.2
EUR
APOSPC110107-1G
Ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-6-iodoquinoline-3-carboxylate ≥98%
Ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-6-iodoquinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉FINO₃ Molecular Weight: 361,108 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12922926 CAS-Nummer: 228728-08-3 |