4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(Trifluormethyl)phenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-(trifluormethyl)phenyl)boran, 4-(Trifluormethyl)benzolboronsäure
PC1111-100G
PC1111-25G
PC1111-5G
APOSPC1111-100GEA
109
EUR
APOSPC1111-100G
APOSPC1111-25G
APOSPC1111-5G
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₂ Molecular Weight: 189.93 g/mol Schmelzpunkt: 235…238 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151855 CAS-Nummer: 128796-39-4 |