4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11111-25G PC11111-5G PC11111-1G
APOSPC11111-25GEA 267 EUR
APOSPC11111-25G APOSPC11111-5G APOSPC11111-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 95%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
Schmelzpunkt: 233…236 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094999
CAS-Nummer: 176976-42-4