3-Fluor-4-methylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
PC11114-1G
PC11114-25G
PC11114-5G
APOSPC11114-1GEA
14.7
EUR
APOSPC11114-1G
APOSPC11114-25G
APOSPC11114-5G
3-Fluor-4-methylphenylboronsäure
3-Fluor-4-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molecular Weight: 153.95 g/mol Schmelzpunkt: 234…237 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02683115 CAS-Nummer: 168267-99-0 |