1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC11121-1G
APOSPC11121-1GEA 145 EUR
APOSPC11121-1G
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C₁₀H₆FNO₂
Schmelzpunkt: 159…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00033653
CAS-Nummer: 6633-22-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR