1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
PC11122-1G
APOSPC11122-1GEA
161
EUR
APOSPC11122-1G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel:
C₁₁H₆F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00439448 CAS-Nummer: 53629-19-9 |