2-Amino-3'-fluorobiphenyl hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Fluorophenyl)aniline hydrochloride, 3'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
PC11124-1G
APOSPC11124-1GEA 270 EUR
APOSPC11124-1G
2-Amino-3'-fluorobiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-fluorobiphenyl hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₀FN·ClH
Molecular Weight: 223,674 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06795781
CAS-Nummer: 139769-18-9