3-Amino-3'-fluorobiphenyl hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(3-Fluorophenyl)aniline hydrochloride, 3'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
PC11126-1G
APOSPC11126-1GEA
105
EUR
APOSPC11126-1G
3-Amino-3'-fluorobiphenyl hydrochloride
3-Amino-3'-fluorobiphenyl hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₀FN·ClH Molecular Weight: 223,674 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443612 CAS-Nummer: 1210215-22-7 |