2'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
PC11131-1G
APOSPC11131-1GEA 404 EUR
APOSPC11131-1G
2'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95+%
2'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉FO
Molecular Weight: 200,208 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424638
CAS-Nummer: 57592-42-4