3'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11140-250MG
APOSPC11140-250MGEA 62.5 EUR
APOSPC11140-250MG
3'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
3'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉FO₂
Molecular Weight: 216,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424608
CAS-Nummer: 168619-04-3