4'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC11143-5G
APOSPC11143-5GEA
142
EUR
APOSPC11143-5G
4'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure 95%
4'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉FO₂ Molecular Weight: 216.21 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00452724 CAS-Nummer: 10540-39-3 |