4'-Fluorbiphenyl-4-carbonsäure 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC11144-1G PC11144-5G
APOSPC11144-1GEA 127 EUR
APOSPC11144-1G APOSPC11144-5G
4'-Fluorbiphenyl-4-carbonsäure 95%
4'-Fluorbiphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉FO₂
Schmelzpunkt: 235…240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631909
CAS-Nummer: 5731-10-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR